Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% dans le dichloromethane, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

428991000
428991000.EA 483 EUR InStock
428991000.
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% dans le dichloromethane, AcroSeal®
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane


Formule: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Point d'ébullition: >40 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054774
Numéro CAS: 126519-89-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité