Ethoxyacetylene 40% (p/p) dans l'hexanes, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429061000
429061000.EA 725 EUR InStock
429061000.
Ethoxyacetylene 40% (p/p) dans l'hexanes, AcroSeal®
Ethoxyacetylene
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 55…56 °C (760 mmHg)
Densité: 0.718 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009247
Numéro CAS: 927-80-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to brown Solution
Identification confirmed by 1H-NMR
NMR (1H-NMR) ca. 40 % w/w (typically 35 to 55 % w/w)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité