Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 1N dans l'éthanol, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

429091000
429091000.EA 0 EUR InStock
429091000.
Potassium hydroxyde 1N dans l'éthanol, AcroSeal®
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Strength 0.950 to 1.050 N
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité