Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanolate de potassium 0.1 N dans un mélange toluène/méthanol, AcroSeal®, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

429101000
429101000.EA 26.2 EUR InStock
429101000.
Méthanolate de potassium 0.1 N dans un mélange toluène/méthanol, AcroSeal®, pur
Méthanolate de potassium


Formule: CH₃KO
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012416
Numéro CAS: 865-33-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.095 to 0.105 N
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité