Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF, anhydre, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

429111000
429111000.EA 275 EUR InStock
429111000.
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans le DMF, anhydre, AcroSeal®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane


Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Point d'ébullition: 153 °C
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % Solids

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité