Titane (III) chlorure 20% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429151000
429151000.EA 129 EUR InStock
429151000.
Titane (III) chlorure 20% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M, AcroSeal®
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple Solution
Titration 18 to 23 %
Titration with NaOH ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité