Triethyloxonium tetrafluoroborate 1M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429161000
429161000.EA 133 EUR InStock
429161000.
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189,99 g/mol
Densité: 1.328 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044423
Numéro CAS: 368-39-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to pink to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with NaOH 0.90 to 1.10 M
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité