Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: trimethyl(trifluoromethyl)silane

429171000
429171000.EA 137 EUR InStock
429171000.
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5M dans le THF, AcroSeal®
(Trifluorométhyl)triméthylsilane


Formule: C₄H₉F₃Si
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (760 mmHg)
Densité: 0.895 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité