Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trimethylboroxine 50% (p/p) 3.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

429191000
429191000.EA 332 EUR InStock
429191000.
Trimethylboroxine 50% (p/p) 3.5 M dans le THF, AcroSeal®
Trimethylboroxine


Formule: C₃H₉B₃O₃
MW: 125,532 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: –9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013354
Numéro CAS: 823-96-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution
Assay 40.0 to 60.0 % (ex Boron)
Refractive index 1.4480 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer Abt 0.1% alpha-tocopherol (synthetic)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité