Ethyle formiate, extra sec 98+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429241000
429241000.EA 40.6 EUR InStock
429241000.
Ethyle formiate, extra sec 98+%, AcroSeal®
Ethyle formiate
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 54 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.917 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
ONU: 1190
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité