Sodium éthylate 21% dans l'éthanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
429301000
429301000.EA 24.6 EUR InStock
429301000.
Sodium éthylate 21% dans l'éthanol, AcroSeal®
Sodium éthylate
Formule: C₂H₅NaO
Point d'ébullition: 91 °C
Densité: 0.868 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité