Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate, anhydre, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

429311000
429311000.EA 227 EUR InStock
429311000.
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 50% (p/p) dans l'éthyl acétate, anhydre, AcroSeal®
2,4,6-Tripropyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane


Formule: C₉H₂₁O₆P₃
Point d'ébullition: 77.2 °C
Densité: 1.069 g/cm³
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006583
Numéro CAS: 68957-94-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Solution
Assay ≥50 % w/w Solids
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité