Germanium ≥99.9999% (base métaux), tiges polycristallines, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42951.BS
42951.BSEA 716 EUR InStock
42951.BS
Germanium ≥99.9999% (base métaux), tiges polycristallines, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Germanium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: ≈1.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formule: Ge
MW: 72,61 g/mol
Point d'ébullition: 2830 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 937.2 °C
Densité: 5.323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085310
Numéro CAS: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité