Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone étalon analytique, pour analyse environnementale, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
429546-20MG
429546-20MGEA 405 EUR InStock
429546-20MG
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone étalon analytique, pour analyse environnementale, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formule: C₉H₁₀N₄O₄
MW: 238,20 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191484
Numéro CAS: 725-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06cb9e510a6f7723b6eb114ce1cbbf55688d4666&vid=009e9b3b273a0116925fd32388f83dec9cf94e91&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité