Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone étalon analytique, pour analyse environnementale, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
429554-20MG
429554-20MGEA 392 EUR InStock
429554-20MG
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone étalon analytique, pour analyse environnementale, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formule: C₈H₈N₄O₄
Point de fusion: 165…168 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191298
Numéro CAS: 1019-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f0f95a4c7674ba319560356c616d3ea64fdf2b1&vid=6874a585ce1ac0fa5139f0b98d2be81eaf0996ff&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité