Boron trifluoridedimethyl sulphide complex, purifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
42970.AE
42970.AEEA 335 EUR InStock
42970.AE
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex, purifié
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 353-43-5 Molecular Formula: BF3.S(CH3)2 Formula Weight: 129.94 Physical Form: Liquid Density: 1.235 Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD00013193
Formule: BF₃·S(CH₃)₂
MW: 129,94 g/mol
Densité: 1.235
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013193
Numéro CAS: 353-43-5
ONU: 2920
ADR: 8,I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité