Tapis de scellage pour plaques J.T.Baker® à puits ronds
Fournisseur: Avantor
43001-0017EA 49 EUR InStock
43001-0017
Tapis de scellage pour plaques J.T.Baker® à puits ronds
Scellés Microplaque Sceaux
Convient à être utilisé avec plaques à puits ronds J.T.Baker® 43001-0010, 43001-0016 ou 43001-0116.
Collapse All
Désignation Propriété optique Matière Emballage Stérile Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tapis de scellage pour plaques J.T.Baker® à puits ronds Transparent EVA 1 sachet de 20 - 20 43001-0017
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité