Plaque J.T.Baker®, bandes de dilution SW
Fournisseur: Avantor
43001-0031EA 65.73 EUR InStock
43001-0031
Plaque J.T.Baker®, bandes de dilution SW
Microplaques Microplaques deepwell
Convient pour une utilisation sur les instruments Dynex DSX et DS2. Réservoir de puits profond avec 8 puits.
  • Bande de 8 puits
  • En PP
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité