Tapis de scellage pour plaque J.T.Baker® Medio
Fournisseur: Avantor
43001-0104EA 47.9 EUR InStock
43001-0104
Tapis de scellage pour plaque J.T.Baker® Medio
Scellés Microplaque Sceaux
Convient à être utilisé avec plaques J.T.Baker® Medio 43001-0101, 43001-0102 ou 43001-0103.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité