Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diphénylguanidine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: N,N'-Diphenylguanidine, sym-Diphenylguanidine

M-Clarity™ quality level = MQ100

43029-50G
43029-50GEA 307 EUR InStock
43029-50G
1,3-Diphénylguanidine, Supelco®
1,3-Diphénylguanidine


Formule: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,27 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001758
Numéro CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8861f56730927bd304323abf9e073613a711785f&vid=0117db2b2e588f4c6651255b8a96980b5cf85d82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité