Test rapide MULTISURE® HIV
Fournisseur: MP Biomedicals
43030-020
43030-020EA 103 EUR InStock
43030-020
Test rapide MULTISURE® HIV
Sets de transfert
Le test rapide MULTISURE ® HIV est un test de diagnostic rapide, développé pour détecter les anticorps spécifiques aux antigènes VIH-1 gp120, VIH-1 gp41, VIH-1 p24 (réagit également avec le VIH-2) et VIH-2 gp36 dans le sérum humain, le plasma, le sang total prélevé au doigt ou le sang total avec des anticoagulants.
  • Plateformes de diagnostic : Test rapide
  • Solutions de diagnostic : Maladies infectieuses
  • Maladie dépistée : Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
  • Type d'échantillon : Plasma, sérum, sang total
  • Analyte/cible : anticorps anti-VIH 1 et 2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité