Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

43038.KS
43038.KSEA 336 EUR InStock
43038.KS
Cuivre ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Cuivre
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965

Magnetron sputtering source


Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité