Zinc acétate dihydraté 98.0-102.0%, grade Technique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4304-REA 0 EUR InStock
4304-R
Zinc acétate dihydraté 98.0-102.0%, grade Technique, J.T.Baker®
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Lead (Pb) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité