Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh pour séchage
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43058.P5 43058.TD
43058.P5EA 0 EUR InStock
43058.P5 43058.TD
Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh pour séchage
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -10+20 Mesh Density: 2.96 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1450 °C
Densité: 2.96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité