Toluène ≥99.8%, Qualité environnementale
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
43061.K2
43061.K2EA 54.1 EUR InStock
43061.K2
Toluène ≥99.8%, Qualité environnementale
Toluène
Purity: 99.8+%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Suitable for pesticide residue analysis
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité