Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentène 97%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene

430731000
430731000.EA 62.8 EUR InStock
430731000.
1-Pentène 97%, AcroSeal®
1-Pentène


Formule: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Point d'ébullition: 30 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –165 °C
Densité: 0.64 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003567
Numéro CAS: 109-67-1
ONU: 1108
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité