Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromotriméthylsilane 98%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide

430751000
430751000.EA 115 EUR InStock
430751000.
Bromotriméthylsilane 98%, AcroSeal®
Bromotriméthylsilane


Formule: C₃H₉BrSi
MW: 153,09 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité