Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de p-toluenesulfonyle 96%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

430761000
430761000.EA 44.7 EUR InStock
430761000.
Isocyanate de p-toluenesulfonyle 96%, AcroSeal®
Isocyanate de p-toluenesulfonyle


Formule: C₈H₇NO₃S
MW: 197,21 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002030
Numéro CAS: 4083-64-1
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité