Dichlorure de succinyle ∼95%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430801000
430801000.EA 65.5 EUR InStock
430801000.
Dichlorure de succinyle ∼95%, AcroSeal®
Dichlorure de succinyle
Formule: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154,98 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1.407 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000749
Numéro CAS: 543-20-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité