Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de diméthyle 99%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

430821000
430821000.EA 22.4 EUR InStock
430821000.
Disulfure de diméthyle 99%, AcroSeal®
Disulfure de diméthyle


Formule: C₂H₆S₂
Point d'ébullition: 108…110 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1.0625 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008561
Numéro CAS: 624-92-0
ONU: 2381
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 %
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité