Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroformiate de méthyle 99%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

430841000
430841000.EA 44.1 EUR InStock
430841000.
Chloroformiate de méthyle 99%, AcroSeal®
Chloroformiate de méthyle


Formule: C₂H₃ClO₂
MW: 94,5 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 1.223 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000639
Numéro CAS: 79-22-1
ONU: 1238
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité