Silicium dioxyde dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Fournisseur: Thermo Scientific
43091.A1
43091.A1EA 52.8 EUR InStock
43091.A1
Silicium dioxyde dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Silicium dioxyde
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: 0.02 Micron Particles, in Liquid Density: 1.3 Appearance: White Odour: Sweet Solubility: Miscible in water. Partially miscible in alcohols, ketones. Immiscible in hydrocarbons. MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Densité: 1.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité