Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butylchlorodiphénylsilane 98%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

430921000
430921000.EA 249 EUR InStock
430921000.
tert-Butylchlorodiphénylsilane 98%, AcroSeal®
tert-Butylchlorodiphénylsilane


Formule: C₁₆H₁₉ClSi
Point d'ébullition: 135 °C (.7 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000497
Numéro CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité