N,N-Diethylaniline borane 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
430931000
430931000.EA 133 EUR InStock
430931000.
N,N-Diethylaniline borane 97%, AcroSeal®
N,N-Diethylaniline borane
Formule: C₁₀H₁₈BN
MW: 163,07 g/mol
Point de fusion: 30…27 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013187
Numéro CAS: 13289-97-9
ONU: 3148
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96 % (Active hydrogen)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité