Boss Head
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
570-31100-00
431-0043EA 37 EUR InStock
431-0043
Boss Head
Pinces Noix de serrage
Boss head made of anodised aluminum, used to fix retort clamps to stand rods for perfect vertical alignment.
Suitable for stand rods with up to 13,1 mm maximum diameter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité