Tiges de dispersion pour appareils Polytron PT, Kinematica, Pour appareil: PT 3100 / PT 6100, Type: PT-DA 3012/2EC, Longueur: 170 m m, Volume: 2-250 ml, Vitesse: 12,0 m/s, Stator / Rotor: 12 / 9 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: KINEMATICA
Tiges de dispersion pour appareils Polytron PT, Kinematica, Pour appareil: PT 3100 / PT 6100, Type: PT-DA 3012/2EC, Longueur: 170 m m, Volume: 2-250 ml, Vitesse: 12,0 m/s, Stator / Rotor: 12 / 9 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tiges de dispersion pour appareils Polytron® PT, Kinematica, Pour appareil: PT 3100 / PT 6100, Type: PT-DA 3012/2EC, Longueur: 170 m m, Volume: 2-250 ml, Vitesse: 12,0 m/s, Stator / Rotor: 12 / 9 mm 1 * 1 Pce 431-0056 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou