L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Pilons jetables, microtubes et moteur sans fil pour le mélange de pastilles
Fournisseur: VWR Collection
431-0094EA 232 EUR InStock
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Pilons jetables, microtubes et moteur sans fil pour le mélange de pastilles
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Les pilons et microtubes sont fabriqués à partir de polyéthylène téréphtalate (PBTP) dans une salle propre M5.5, ISO 7, de classe 10 000. Ils sont conçus pour homogénéiser des cellules et tissus végétaux ou pour remettre en suspension des protéines et des pastilles d'ADN. Un moteur fonctionnant sur batterie, disponible en option, peut être utilisé avec les pilons et les microtubes. Les pilons font 75 mm de long.
  • Exempts de DNase et de RNase, apyrogènes
  • La poignée à rainures facilite la manipulation du pilon, permettant de le tourner sans le
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité