L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mixeurs de laboratoire
Fournisseur: WARING BLENDOR
8010EB 8010EG 8010ES 8011EB 8011EG 8011ES LB20EG LB20ES 8011BU
431-9332EA 921 EUR InStock
431-9332 431-9112 431-9113 431-9333 431-9110 431-9111 431-0106 431-0107 WARI8011BU
Mixeurs de laboratoire
Homogénéisateurs Mixeurs pour laboratoires
Dispositifs fiables équipés de moteurs puissants. Pour un mélange, une dispersion et une émulsification efficaces. Leurs têtes de coupe spéciales et leur fonctionnement à grande vitesse en font des mixeurs de laboratoire adaptés à de nombreuses applications. Deux dispositifs de base avec des capacités de 1 ou 2 l et une grande variété de béchers en acier inoxydable, en verre résistant à la chaleur ou en PC sont disponibles.
Information de livraison: fourni avec un moteur, une tête de coupe, un bécher et un couvercle.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité