Broyeurs à couteaux, GRINDOMIX GM 300
Fournisseur: Retsch GmbH
20.252.0001
431-0156EA 7960 EUR InStock
431-0156
Broyeurs à couteaux, GRINDOMIX GM 300
Broyeurs
Les GRINDOMIX GM 300 permettent un broyage et une homogénéisation rapides et délicats des denrées alimentaires et aliments pour animaux. Ils peuvent traiter de manière rapide et fiable aussi bien les substances à forte teneur en eau, en huile ou en graisse que les produits secs, mous et mi-durs.
  • Moteur industriel à vitesse contrôlée avec vitesse variable
  • Combinaisons de paramètres mémorisables: jusqu'à 10, avec réglage d'intervalles de fonctionnement pour les procédures standard
  • Pré-broyage et broyage fin avec un seul appareil: coupe en mode de fonctionnement standard, frappe en marche inversée, pré-broyage en mode intervalles
  • Affichage numérique des vitesses et temps de broyage
  • Le couvercle à gravité en option fournit un réglage automatique du volume de la chambre de broyage
* En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument.
Information de livraison: Le GRINDOMIX GM 300 est fourni complet avec un récipient en plastique de 5 litres, un couvercle en plastique standard, un couteau et un grattoir.
Attention: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité