Homogénéiseur, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
3737000 3737002 3737003
431-0179EA 1575 EUR InStock
431-0179 431-0188 431-0189
Homogénéiseur, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs autonomes
Modèle portatif ou autonome, plage de volume de 0,5 à 100 ml. Une large plage de vitesse permet à l'utilisateur de travailler à des vitesses périphériques élevées même avec des rotors de petits diamètres.
  • Le raccord de couplage rapide facilite le remplacement des éléments de dispersion
  • Excellente stabilité de vitesse avec différents milieux
  • Les éléments de dispersion à usage unique en plastique sont disponibles en deux tailles. Ils conviennent parfaitement aux analyses PCR
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec une boîte de rangement vide (pour moteur, pince, éléments de dispersion), des joints de rechange et une pince. Les éléments de dispersion et les accessoires doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité