Axe gnrateur PT-DA 20/2T-B193 anti-mousse pour Polytron PT3100/6100. Pour volume 20-2000 ml. Rotor/ Stator 15/20 mm, vitesse max. 28 000 t/min. Longueur 193 mm. 1 * 1 Pce
Fournisseur: KINEMATICA
Axe gnrateur PT-DA 20/2T-B193 anti-mousse pour Polytron PT3100/6100. Pour volume 20-2000 ml. Rotor/ Stator 15/20 mm, vitesse max. 28 000 t/min. Longueur 193 mm. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Axe générateur PT-DA 20/2T-B193 anti-mousse pour Polytron PT3100/6100. Pour volume 20-2000 ml. Rotor/ Stator 15/20 mm, vitesse max. 28 000 t/min. Longueur 193 mm. 1 * 1 Pce 431-1218 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou