Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 2500 E
Fournisseur: KINEMATICA
11010055 11010056 11010057
431-1268EA 2190 EUR InStock
431-1268 431-1269 431-1270
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volume de 0,05 à 2500 ml pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre en suspension. Ce modèle remplace le PT 1600 E et le PT 2100 en intégrant le meilleur des deux modèles.
  • Système de raccord à déconnexion rapide pour éléments de dispersion (type E)
  • Régulation/Stabilisation électronique intégrée de la vitesse avec bouton de commande et grand indicateur de vitesse LED
  • La vitesse reste constante, même en cas de variation de la viscosité
  • Démarrage progressif : augmentation progressive de la vitesse
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP20
Informations de commande: Fourni sans éléments de dispersion, autres accessoires à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité