Système de dispersion, moteur de tubes ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
3646000 3646002
431-2897EA 859 EUR InStock
431-2897 431-2898
Système de dispersion, moteur de tubes ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Système de dispersion à usage unique universel avec tubes à échantillons jetables pouvant être fermés hermétiquement. Assure la protection et la sécurité des utilisateurs contre les échantillons infectieux, les substances toxiques ou à fortes odeurs. Conçu pour une utilisation dans les applications médicales, pathologiques, toxicologiques, pharmaceutiques, immunologiques, vétérinaires, cliniques, alimentaires et cosmétiques. Utilisation facile et rapide pour un travail normalisé. L'unité est adapté à une utilisation individuelle ou une utilisation en série. Elle est équipée d'une fonction anti blocage.
  • Dispersez, agitez et broyez à l'aide d'un seul appareil
  • Protection des utilisateurs contre les échantillons à risque et renforcement de la sécurité du fait de la basse tension (24 V)
  • Hygiénique et propre, sans risque de contamination croisée
  • Les tubes à échantillons jetables sont scellables hermétiquement
  • Système d'échantillons fermé dans une structure plastique résistante aux produits chimiques
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 20
Informations de commande: Le moteur de tubes ULTRA-TURRAX® est équipé d'un crochet amovible pour retirer le stator du rotor, mais il est livré sans tubes. Veuillez commander les accessoires requis séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité