Zirconium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Zr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43127.18
43127.18EA 75.5 EUR InStock
43127.18
Zirconium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Zr in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011303
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité