Scandium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sc in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
43129.18
43129.18EA 169 EUR InStock
43129.18
Scandium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Sc in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de scandium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00016323
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité