2,3-Diméthylbutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
43142.AD 43142.AK
43142.ADEA 41.4 EUR InStock
43142.AD 43142.AK
2,3-Diméthylbutane ≥98%
2,3-Diméthylbutane
Purity: 98+%
CAS No.: 79-29-8
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.662
Refractive Index: 1.375
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -129°
Boiling Point: 57-59°
Beilstein Reference: 1730737
UN No.: 2457
MDL No.: MFCD00008925
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 57…59 °C
Point de fusion: –129 °C
Densité: 0.662
Point d'éclair: –29 °C (–20 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008925
Numéro CAS: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
ONU: 2457
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité