Or ≥99.9% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 1.0 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
43149.FF
43149.FFEA 387 EUR InStock
43149.FF
Or ≥99.9% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 1.0 µm
Or
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité