ICP-MS internal standard for 6020, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
43161.AE
43161.AEEA 248 EUR InStock
43161.AE
ICP-MS internal standard for 6020, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD01868829
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité