Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium, bromo[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-iso-propylphenylmagnesium bromide

431630500
431630500.EA 145 EUR InStock
431630500.
4-Isopropylphenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
4-Isopropylphenylmagnesium bromide


Formule: C₉H₁₁BrMg
MW: 223,396 g/mol
Densité: 0.939 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319911
Numéro CAS: 18620-03-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité