[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
431650500
431650500.EA 268 EUR InStock
431650500.
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M dans le THF, AcroSeal®
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formule: C₁₁H₁₄BrMgN
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840891
Numéro CAS: 480424-80-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité